Learn More
5,8-dibromoisoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15479478
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81045-39-8
Formule moléculaire C9H5Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 286.954
Numéro MDL MFCD03109888
Clé InChI KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 271281
Nom IUPAC 5,8-dibromoisoquinoléine
SMILES C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,8-Dibromoisoquinoline
Quantité 250 mg
Synonyme 5,8-dibromo-isoquinoline, isoquinoline, 5,8-dibromo, acmc-209pkl, 5,8-dibromo isoquinoline, isoquinoline,5,8-dibromo, 5,8-bis bromanyl isoquinoline
Poids de la formule 286.95
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide