Learn More
5,7-Difluoro-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15430438
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
5,7-Difluoro-1-indanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5,7-difluoro-1-indanone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau 0,081 g/l 25°C.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84315-25-3
Formule moléculaire C9H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 168.14
Numéro MDL MFCD09908161
Clé InChI XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,7-difluoro-1-indanone, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5,7-difluoro-2,3-dihydro, 5,7-difluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one,5,7-difluoro-2,3-dihydro, acmc-20a83k, 5,7-difluoro-2,3-dihydro-1h-indene-1-one
CID PubChem 11789595
Nom IUPAC 5,7-difluoro-2,3-dihydroindène-1-one
SMILES FC1=CC(F)=C2C(=O)CCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,7-Difluoro-1-indanone
Point de fusion 81°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water 0.081g/L 25°C.
Poids de la formule 168.14
Pourcentage de pureté 97%