Learn More
5,6-Diméthyl-1,10-phénanthroline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
81.77€ - 272.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3002-81-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.264 |
Numéro MDL | MFCD00004983 |
Clé InChI | BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline |
CID PubChem | 76357 |
Nom IUPAC | 5,6-diméthyl-1,10-phénanthroline |
SMILES | CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
3002-81-1 | |
208.264 | |
BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N | |
76357 | |
CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3 |
C14H12N2 | |
MFCD00004983 | |
1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline | |
5,6-diméthyl-1,10-phénanthroline |
Spécification
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline | |
266°C to 269°C | |
MFCD00004983 | |
Hygroscopic | |
BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N | |
5,6-diméthyl-1,10-phénanthroline | |
76357 | |
98% |
3002-81-1 | |
C14H12N2 | |
160918 | |
1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline | |
CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3 | |
208.264 | |
208.26 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-100-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante