Learn More
5,6,7-Triméthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific™
98.95€ - 339.00€
Identifiants chimiques
CAS 973-67-1
Formule moléculaire C18H16O5
Poids moléculaire (g/mol) 312.32
Numéro MDL MFCD00017457
Clé InChI HJNJAUYFFFOFBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6,7-trimethoxyflavone, baicalein trimethyl ether, baicalein 5,6,7-trimethyl ether, baicalein-5,6,7-trimethylether, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-chromen-4-one, baicalein-5,6,7-trimethyl ether, pubchem9835, 5,6,7-trimethylbaicalein
CID PubChem 442583
ChEBI CHEBI:2980
Nom IUPAC 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11495297
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22670.01
0.25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11485297
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22670.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
973-67-1
312.32
HJNJAUYFFFOFBW-UHFFFAOYSA-N
442583
5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
C18H16O5
MFCD00017457
5,6,7-trimethoxyflavone, baicalein trimethyl ether, baicalein 5,6,7-trimethyl ether, baicalein-5,6,7-trimethylether, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-chromen-4-one, baicalein-5,6,7-trimethyl ether, pubchem9835, 5,6,7-trimethylbaicalein
CHEBI:2980
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
5,6,7-Trimethoxyflavone
165°C to 167°C
C18H16O5
5,6,7-trimethoxyflavone, baicalein trimethyl ether, baicalein 5,6,7-trimethyl ether, baicalein-5,6,7-trimethylether, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-chromen-4-one, baicalein-5,6,7-trimethyl ether, pubchem9835, 5,6,7-trimethylbaicalein
COC1=C(OC)C(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
312.32
CHEBI:2980
97%
973-67-1
Odorless
MFCD00017457
HJNJAUYFFFOFBW-UHFFFAOYSA-N
5,6,7-trimethoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
442583
312.33
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures