Learn More
5-(4-Fluorophényl)isoxazole, 99 %, Thermo Scientific™
32.50€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS 138716-37-7
Formule moléculaire C9H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 163.151
Numéro MDL MFCD02183544
Clé InChI JZCBQTRPILCIBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-fluorophenyl isoxazole, 5-4-fluorophenyl-1,2-oxazole, acmc-1c1fl, 1-fluoro-4-isoxazol-5-yl benzene, 1-fluoro-4-1,2-oxazol-5-yl benzene
CID PubChem 2774719
Nom IUPAC 5-(4-fluorophényl)-1,2-oxazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346589
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26188.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11356589
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26188.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11366589
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26188.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
138716-37-7
163.151
JZCBQTRPILCIBC-UHFFFAOYSA-N
2774719
C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)F
C9H6FNO
MFCD02183544
5-4-fluorophenyl isoxazole, 5-4-fluorophenyl-1,2-oxazole, acmc-1c1fl, 1-fluoro-4-isoxazol-5-yl benzene, 1-fluoro-4-1,2-oxazol-5-yl benzene
5-(4-fluorophényl)-1,2-oxazole
Spécification
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
53°C to 55°C
MFCD02183544
JZCBQTRPILCIBC-UHFFFAOYSA-N
5-(4-fluorophényl)-1,2-oxazole
2774719
99%
138716-37-7
C9H6FNO
5-4-fluorophenyl isoxazole, 5-4-fluorophenyl-1,2-oxazole, acmc-1c1fl, 1-fluoro-4-isoxazol-5-yl benzene, 1-fluoro-4-1,2-oxazol-5-yl benzene
C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)F
163.151
163.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante