Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine, 99 %
5-(4-diméthylaminobenzylidène)rhodanine, 99 %, ACROS Organics, Quantité :100 g, emballage :Flacon en verre, rouge, Point de fusion :285,0°C à 288,0°C, poids moléculaire :264,35, pourcentage de pureté :99 %, Apparence :(0,3 % de solution dans l’acétone) transparent, Plage de pourcentage de dosage :99 %, Beilstein :27, 433, CAS :536-17-4
59.70€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 536-17-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12N2OS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 264.35 |
Numéro MDL | MFCD00064857 |
Clé InChI | JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine |
CID PubChem | 2723826 |
Nom IUPAC | 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10307520
|
Thermo Scientific Chemicals
151470100 |
10 g | Flacon en verre |
59.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665392
|
Thermo Scientific Chemicals
151470250 |
25 g | Flacon en verre |
122.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10574264
|
Thermo Scientific Chemicals
151471000 |
100 g | Flacon en verre |
295.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
536-17-4 | |
264.35 | |
JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N | |
2723826 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 |
C12H12N2OS2 | |
MFCD00064857 | |
unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine | |
5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one |
Spécification
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine | |
98.5 | |
285°C to 288°C | |
Authentique | |
C12H12N2OS2 | |
27, 433 | |
unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine | |
JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N | |
5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one | |
2723826 | |
99% |
536-17-4 | |
100.0 | |
Rouge | |
99% | |
MFCD00064857 | |
15, 3253 | |
(0.03% in acetone) Clear | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 | |
264.35 | |
264.35 | |
Poudre duveteuse |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-625-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VI8090000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only