Learn More
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.09€ - 115.58€
Identifiants chimiques
CAS | 536-17-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12N2OS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 264.361 |
Numéro MDL | MFCD00064857 |
Clé InChI | JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine |
CID PubChem | 2723826 |
Nom IUPAC | 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17152.06 |
5 g |
39.09€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17152.14 |
25 g |
115.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Applied for the detection of Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloids, antipyrin, indican, sulfonamide, urobilinogen. Reagent for the determination of silver, palladium, mercury and gold. Also used in the photometric determination of auto radiograms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsAppliqué pour la détection d’Ag, d’Au, de Cu, de Hg, de Pd, de Pt, d’alcaloïdes, d’antipyrine, d’indican, de sulfonamide et d’urobilinogène. Réactif pour la détermination de l’argent, du palladium, du mercure et de l’or. Également utilisé dans la détermination photométrique des radiogrammes automatiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, 993,7 (mg/l) à 25° °C
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
536-17-4 | |
264.361 | |
JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N | |
2723826 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 |
C12H12N2OS2 | |
MFCD00064857 | |
unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine | |
5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one |
Spécification
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98% | |
275°C to 280°C | |
C12H12N2OS2 | |
189065 | |
unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine | |
JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N | |
5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanyllidène-1,3-thiazolidine-4-one | |
2723826 | |
98% |
536-17-4 | |
Weak | |
MFCD00064857 | |
14,3231 | |
Insoluble in water,993.7(mg/L) at 25°C | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 | |
264.361 | |
264.37 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-625-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VI8090000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only