Learn More
Chlorure de 5-(4-chloro-3-nitrophényl)-2-furoyle
Code produit. 11305409
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638160-09-5
Formule moléculaire C11H5Cl2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 286.064
Numéro MDL MFCD02258014
Clé InChI YASHGRDOYUBRTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4-chloro-3-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-4-chloro-3-nitrophenyl-2-furoyl chloride, acmc-20am8v, 2-furancarbonylchloride, 5-4-chloro-3-nitrophenyl, 5-4-chloro-3-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
CID PubChem 2772077
Nom IUPAC 5-(4-chloro-3-nitrophényl)chlorure de furane-2-carbonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-2-furoyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 286.07