Learn More
5-(3-trifluorométhoxyphényl)-1H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific™
55.30€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS 216144-09-1
Formule moléculaire C8H5F3N4O
Poids moléculaire (g/mol) 230.15
Numéro MDL MFCD01075683
Clé InChI YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
CID PubChem 2777350
Nom IUPAC 5-[3-(trifluorométhoxy)phényl]-2H-tétrazole
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11318236
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15268.MC
100 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11308236
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15268.ME
500 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
216144-09-1
230.15
YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
2777350
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
C8H5F3N4O
MFCD01075683
5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
5-[3-(trifluorométhoxy)phényl]-2H-tétrazole
Spécification
5-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-1H-tetrazole
156°C to 159°C
MFCD01075683
YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
5-[3-(trifluorométhoxy)phényl]-2H-tétrazole
2777350
97%
216144-09-1
C8H5F3N4O
5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
230.15
230.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante