Learn More
Chlorure de 5-(3-chlorophényl)-2-furoyle, Thermo Scientific™
Code produit. 11345409
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92973-26-7
Formule moléculaire C11H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.07
Numéro MDL MFCD02258034
Clé InChI DBONYOXUBWINEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-3-chlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-3-chlorophenyl-2-furoyl chloride, 5-3-chloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-20am9e, 2-furancarbonylchloride, 5-3-chlorophenyl
CID PubChem 3854521
Nom IUPAC chlorure de 5-(3-chlorophényl)furan-2-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(O1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 241.08