Learn More
Chlorure de 5-(2,5-dichlorophényl)furane-2-carbonyle, 99 %
Code produit. 11345419
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 380906-80-9
Formule moléculaire C11H5Cl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 275.509
Numéro MDL MFCD02258039
Clé InChI BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
CID PubChem 2771971
Nom IUPAC chlorure de 5-(2,5-dichlorophényl)furan-2-carbonyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(2,5-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 275.52
Pourcentage de pureté 99%