Learn More
5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phényl-1,2,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10773033
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 306934-71-4
Formule moléculaire C13H16N4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.36
Numéro MDL MFCD00729015
Clé InChI IENGAZSTLAONAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-1,4-diazepan-1-yl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_000443, 1-3-phenyl-1,2,4-thiazol-5-yl homopiperazine, 5-1,4-diazaperhydroepinyl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
CID PubChem 2737169
Nom IUPAC 5-(1,4-diazepan-1yl)-3-phényl-1,2,4-thiadiazole
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 260.36
Pourcentage de pureté 97%