Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
48.70€ - 67.55€
Spécification
FCR max. | 25 000 RCF |
---|---|
Type de couvercle | Fixés |
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité (métrique) | 5 mL |
Matériau | Résine de polypropylène de classe USP VI |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16674012
|
Labcon™
3048-860-000-9 |
Naturel |
65.55€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16684012
|
Labcon™
3048-869-000-9 |
Assortiment |
67.55€
200 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17567896
|
Labcon™
3048-861-000-9 |
Ambré |
48.70€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
25 000 RCF | |
Autoclavables | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
SuperClear™ | |
Conical |
Fixés | |
5 mL | |
Centrifugation | |
Non stérile | |
Oui |