Learn More
(4S)-(-)-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10686904
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17016-83-0
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00010847
Clé InChI YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Synonyme s-4-isopropyl-2-oxazolidinone, s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, s-4-isopropyloxazolidin-2-one, 4s-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4s, 4s-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s---isopropyl-2-oxazolidinone, 4 s-1-methylethyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinon
CID PubChem 7157133
Nom IUPAC (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidine-2-one
SMILES CC(C)C1COC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Point de fusion 70°C to 73°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Rotation spécifique -18
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 98%
Conditions de rotation spécifiques −18° (20°C c=1,ethanol)
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone