Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis de 4 ml (13 mm)
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
32.10€ - 185.00€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 15 mm |
---|---|
Pré-fendu | No |
Volume (métrique) | 4 ml |
Volume (métrique) total | 4 ml |
Hauteur (métrique) | 45 mm |
Alert:
- Construction de haute qualité pour une durabilité et une longue durée de vie
- Peinte, plaquée et avec revêtement pour une résistance à la corrosion maximale
- Surface de la poignée texturée pour une bonne prise
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur | Septum | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Marking Spot | Couleur | Septum | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12440168
|
Thermo Scientific™
C4015-017A |
Non | Ambré | PTFE rouge / silicone blanc | Sachet en PE |
71.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12450168
|
Thermo Scientific™
C4015-017AW |
Oui | Amber | PTFE rouge / silicone blanc | Polybag | N/A | N/A | N/A | |||||
12480178
|
Thermo Scientific™
C4015-17A |
Non | Ambré | PTFE rouge / silicone blanc | Plateau |
72.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12490178
|
Thermo Scientific™
C4015-17AW |
Oui | Ambré | PTFE rouge / silicone blanc | Plateau |
75.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12480168
|
Thermo Scientific™
C4015-021AW |
Oui | Ambré | PTFE blanc vierge, 0,01 po | Sachet en PE | N/A | N/A | N/A | |||||
12450188
|
Thermo Scientific™
C4015-21AW |
Oui | Transparent | PTFE vierge blanc, 0,01 po | Plateau |
46.45€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12460198
|
Thermo Scientific™
C4015-482A |
Non | Transparent | PTFE / Caoutchouc rouge | Plateau | N/A | N/A | N/A | |||||
12430168
|
Thermo Scientific™
C4015-017 |
Non | Transparent | PTFE rouge / silicone blanc | Sachet en PE |
70.18€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12470178
|
Thermo Scientific™
C4015-17 |
Non | Transparent | PTFE rouge / silicone blanc | Plateau |
72.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12400188
|
Thermo Scientific™
C4015-17W |
Oui | Transparent | PTFE rouge / silicone blanc | Plateau |
73.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12490168
|
Thermo Scientific™
C4015-021W |
Oui | Clear | White Virgin PTFE, 0.01 in. | Polybag | N/A | N/A | N/A | |||||
12420198
|
Thermo Scientific™
C4015-410A |
No | Clear | White Virgin PTFE, 0.01 in. | Tray | N/A | N/A | N/A | |||||
10169094
|
Thermo Scientific™
C4015-21W |
Oui | Transparent | PTFE vierge blanc, 0,01 po | Plateau |
42.82€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Fabriqués en verre de haute qualité, ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
Fabriqués en verre ambré 51A (Type 1, Classe AB) ou en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A).- Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
- Un verre silanisé en option (désactivé) augmente la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck) / Hitachi™
- Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
Spécification
15 mm | |
4 ml | |
45 mm | |
13-425 mm |
No | |
4 ml | |
13-425 |