Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-traitée de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 7 Seuil de rétention des molécules 1000 Da
Avec tubulure traitée chimiquement pour éliminer les traces de métaux lourds et de composés sulfures
169.00€ - 236.00€
Spécification
MWCO | 1 kd |
---|---|
Quantité | 1 m de tubulure/kit |
Includes:
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15300692
|
Spectrum™
132105T |
6,4 ml/cm vol./longueur | 29 mm |
236.00€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15390682
|
Spectrum™
132104T |
4,6 ml/cm vol./longueur | 24 mm |
222.00€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15380682
|
Spectrum™
132103T |
1,1 ml/cm vol./longueur | 11,5 mm |
169.00€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Porosité hydrophile et symétrique
- Équilibré dans l’eau
- Conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
- Pour de petites expériences ou pour qualifier une membrane pour une application particulière
Spécification
1 kd | |
1 m de tubulure/kit |