Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-humidifiés de laboratoire en RC standard seuil de rétention des molécules 2000 Da Spectra/Por™ 6
Avec tubulure pré-humidifiée prête à l’emploi, ne nécessitant pas de trempage pour éliminer le glycérol
Marque:  Spectrum™ 132620T
Code produit. 15390732
  • 137.00€ / 1m
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • 1 mètre de tubulure de dialyse Spectra/Por 6
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 5 aiguilles d’ouverture de tubulure
Description
Description
  • Membrane de dialyse en cellulose régénérée (RC) claire, flexible et robuste de qualité standard
  • Membrane conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
  • Kits disponibles en longueurs de tubulure de 1 m, parfaits pour l’évaluation et la qualification des membranes
  • Incluez une paire de bouchons et d’aiguilles d’ouverture de tubulure pratiques
Spécification
Spécification
2 kDa
11,5 mm
1,1 ml/cm vol./longueur
1 m de tubulure/kit