Learn More
Cytiva Papiers filtre qualitatifs Whatman™ - Préplissé de grade 113V
Gain de temps par rapport aux cercles qui doivent être pliés en quatre pour s’ajuster aux entonnoirs coniques dans les analyses répétitives ou multiples
184.00€ - 462.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | >30 μm |
Vitesse de filtration | 28 s |
À utiliser avec (application) | Le papier à filtre crêpé de grade 113V Whatman, conçu pour être utilisé avec un entonnoir à filtre conique, est doté d’une capacité de filtration rapide et de charge élevée pour l’analyse impliquant de grosses particules ou des précipités gélatineux. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392925
|
Cytiva
1213-500 |
500 mm |
462.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11362925
|
Cytiva
1213-240 |
240 mm |
184.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses
Filtre très épais et robuste avec surface crêpée pour une capacité de charge extrêmement élevée, en particulier sous forme pliée.
- Réduction du temps de filtration global en raison de la surface supplémentaire exposée ; le ralentissement normal de la vitesse de filtration dû au chargement des particules est reporté
- Augmentation de la capacité de charge totale grâce à la plus grande surface de filtration disponible — particulièrement adapté aux particules grossières et aux précipités gélatineux
- Débit le plus rapide de tous les grades qualitatifs — débit maintenu en raison de la réduction du contact du papier filtre avec le côté de l’entonnoir et de la forme autoportante du filtre lui-même
- Le préplissage n’affecte pas de manière significative les données techniques, et les mêmes figures peuvent être utilisées pour les cercles
- Épaisseur type : 420 μ
- Poids de base : 125 g/m2
- Matériau : Cellulose
- Contenu de la cellulose alpha, min. : 0,98%
- Propriétés : Rapide,crêpée
Spécification
Rond | |
>30 μm | |
Le papier à filtre crêpé de grade 113V Whatman, conçu pour être utilisé avec un entonnoir à filtre conique, est doté d’une capacité de filtration rapide et de charge élevée pour l’analyse impliquant de grosses particules ou des précipités gélatineux. | |
Grossière | |
Papier filtre qualitatif |
Cellulose | |
28 s | |
Grade 113V | |
420 μm |