Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Clear Narrow-Mouth Bottles with Polyethylene LDPE-Lined Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacité:
1 000 ml, 32 oz
500 ml, 16 oz
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique transparent conforme aux exigences des normes ISP type III
- Le flacon de 4 litres est fourni avec une poignée
Spécification
Spécification
Capacité | 1 000 ml, 32 oz |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Revêtement | Plastisol |
Couleur | Transparents |
Diamètre (impériale) | 3,78 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Certifications/Conformité | USP type III |
Closure Included | Oui |