Learn More
Cytiva Exonuclease I
Catalyzes sequential removal of nucleotides 3' end of single-stranded DNA molecule
445.00€ - 757.00€
Spécification
Pureté | > 95 % par SDS-PAGE |
---|---|
Source | Bactéries |
Type de produit | Exonucléase I |
Poids moléculaire | 54,5 kd |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10228854
|
Cytiva
E70073Z |
2500 U |
445.00€
2500 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10300175
|
Cytiva
E70073X |
5000 U |
757.00€
5000 unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Monomeric and bacterial
- Molecular weight: 54.5kd
- Expressed in E.Coli
- Inactivated by heating at 80°C for 15 minutes
- Active in PCR buffers
- Activity: 10U/μL
- Free of contaminating endonucleases, double-stranded exonucleases and ribonucleases
- >95% pure by SDS-PAGE
Spécification
> 95 % par SDS-PAGE | |
Bactéries | |
Exonucléase I | |
54,5 kd |