Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle (B-595) pour imprimante BMP71 - Doré
Le rouleau de vinyle pour intérieur / extérieur s’adapte aux surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses
66.95€ - 116.00€
Spécification
Couleur | Or |
---|---|
Matériau | Vinyle (B-595) |
Type de produit | Rouleau en vinyle |
À utiliser avec (application) | Marquage de conduites, de murs, d’équipement, de fenêtres |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante BMP™ 71 |
Description
- Film en vinyle avec adhésif permanent
- Bonne adhérence aux tuyaux, aux murs, à l’équipement, aux fenêtres et à la plupart des surfaces propres et sèches
- Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
- Durabilité en extérieur de cinq ans dans une plage de températures allant de 82° à -40°C (180° à -40°F ; peuvent être appliqués à des températures aussi faibles que -18°C (0°F)
Spécification
Or | |
Rouleau en vinyle | |
Imprimante BMP™ 71 | |
50 ft. |
Vinyle (B-595) | |
Marquage de conduites, de murs, d’équipement, de fenêtres | |
1 de chaque | |
15,24 m |