Learn More
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11542385
|
Hamilton™
80262 |
25 μl | 22s G | 1702 |
130.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10402622
|
Hamilton™
81062 |
100 μl | 22s G | 1710 |
128.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11550112
|
Hamilton™
80062 |
10 μl | 26s G | 1701 |
181.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
pulliÉquipées d’une pointe de piston en polymère usinée de précision, souvent en PTFE, qui crée un joint sans fuite/liliLa fonction d’ajustement serré garantit que l’intérieur du corps de seringue est exempt d’échantillons/liliRéduisent le risque de dépôt dans les échantillons avec des molécules dissoutes ou en suspension et entraîne l’endommagement du piston/liliTerminaison ChemSeal/li/ul/pVous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues Microlabtrade; Gastighttrade; série 1700