Learn More
BRAND™ Microplaques pour système d’insert BRANDplates™ - Plaque spécialisée à 6 puits
Plaque spécialisée à 6 puits
Marque: BRAND™ 782891
127.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21928" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Disponible avec les surfaces pureGrade™ S et cellGrade™ plus
- Quatre puits connectés comme un grand puits allongé, équipés d’une barrette de 4 inserts
- Rebords de guidage pour un ajustement parfait des inserts
- Ports de chargement conçus pour faciliter les changements de milieu, adaptés à la robotique et à l’automatisation
- 10 plaques / sachet. (Emballage individuel avec couvercle)
Applications :
Culture tissulaire 3D
Compliance
Normes ANSI/SLAS 1 et 4
Spécification
Stérile | |
Système d'insertion de microplaques | |
Culture tissulaire 3D |
cellGrade plus | |
6 | |
Système d'insertion |