Learn More
BRAND™ Microplaques pour système d’insert BRANDplates™ - Plaque standard à 24 puits
Plaque standard à 24 puits
133.00€ - 139.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Type | Système d'insertion de microplaques |
Nombre de puits | 24 |
À utiliser avec (application) | Co-culture, études de sécrétion, études de migration |
À utiliser avec (équipement) | Système d'insertion |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15503783
|
BRAND™
782890 |
cellGrade plus |
139.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620647
|
BRAND™
782880 |
pureGrade S |
133.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent
- Disponible avec les surfaces pureGrade™ S et cellGrade™ plus
- Comprend 24 puits à remplir individuellement qui peuvent être équipés de barrettes de 4 inserts et/ou d’inserts individuels
- Rebords de guidage pour un ajustement parfait des inserts
- Ports de chargement conçus pour faciliter les changements de milieu, adaptés à la robotique et à l’automatisation
- 10 plaques / sachet. (Emballage individuel avec couvercle)
Applications :
Coculture, études de sécrétion, études de migration
Compliance
Normes ANSI/SLAS 1 et 4
Spécification
Stérile | |
24 | |
Système d'insertion |
Système d'insertion de microplaques | |
Co-culture, études de sécrétion, études de migration |