Learn More
Hamilton™ Seringues Saltline Gastighttrade; série 1000
Pour une utilisation avec des solutions à forte concentration de sel
Marke: Hamilton™ 208335
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
pulliÉquipé d’un piston inerte et non corrosif/liliÉquipé d’une pointe de piston en polyéthylène ultra-haute résistance au poids moléculaire (UHMWPE)/li/ul/ppApplications :/ppPour les applications de sciences de la vie avec des tampons salés, les applications d’extraction avec des acides ou les analyses de métaux à l’état de traces/pSpecifications
Non autoclavable | |
Seringue Gastight Saltline | |
1 ml | |
Amorçage sans bulles (Bubble Free Prime, BFP) |