Learn More
Cytiva 10 Filtres pour seringues stériles Whatman™ Anotop™
Volume de rétention : <30 μl (porosité de 10 mm), <200μl (25 mm)
615.00€ - 641.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Matériau | Anapore |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 0,78 cm2 |
À utiliser avec (application) | Préparation d’échantillons aqueux / organiques pour la HPLC ; stérilisation à froid de milieux de croissance ; filtration de solvants pour l’analyse spectrale ; filtration de phages et de virus ; extrusion de liposomes ; élimination de protéines à poids moléculaire élevé ou de polymères ; élimination de colloïdes d’eau déminéralisée |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10758311
|
Cytiva
6809-1122 |
0,2 μm |
615.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11313155
|
Cytiva
6809-1102 |
0,02 μm |
641.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Volume de rétention :< 30 μl (10 mm), < 200 μl (25 mm)
Semblables aux filtres Anotop, mais incluent un préfiltre en microfibre de verre sans liant avec membrane inorganique Anotop™ dans un boîtier en PP.
Préfiltre en microfibre de verre
- Augmente le rendement
- Maintient les performances de la membrane
- Réduit la nécessité de centrifugation avant le filtrage, le filtrage séquentiel ou le refiltrage
- Permet d’utiliser des filtres Anotop Plus dont la taille des pores est de 0,1 μm pour éliminer les contaminants du mycoplasme de la culture tissulaire
- Volume de rétention : <30 μL (taille 10 mm), <200μL (25 mm)
- Limite de pression, 7 kg/cm (100 psi)
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Préparation d’échantillons aqueux / organiques pour la HPLC ; stérilisation à froid de milieux de croissance ; filtration de solvants pour l’analyse spectrale ; filtration de phages et de virus ; extrusion de liposomes ; élimination de protéines à poids moléculaire élevé ou de polymères ; élimination de colloïdes d’eau déminéralisée | |
polypropylène (PP) | |
Luer mâle | |
50 pièces | |
45°C | |
Filtre pour seringue |
Anapore | |
0,78 cm2 | |
100 mL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
6,9 bar (100 psi) | |
113°F | |
Polypropylène | |
10 mm |