Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaquess 405 LS avec technologie Verify
Automatise les fonctions de manipulation des liquides pour de nombreuses applications et est idéale pour l’intégration dans des systèmes automatisés, contrôlés par le logiciel LHC
Marque: Agilent BioTek 405LSHT-SN
20294.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21999" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le laveur BioTek 405 LS est réputé pour être économique et offrant d’excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle. Les protocoles de lavage vont du lavage des cellules doux aux flux de travail ELISA vigoureux. Le modèle 405 LS dispose d’une interface utilisateur simple pour la création et l’exécution de protocoles de lavage, de distribution, d’aspiration et de maintenance dans le logiciel intégré complet.
Pour une utilisation sous contrôle informatique, le logiciel Agilent BioTek LHC utilisé avec le modèle 405 LS est disponible en versions standard et est conforme à la norme 21 CFR Partie 11. Le BioStack Agilent BioTek en option est disponible pour l’automatisation de 50 microplaques maximum.
Spécification
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
<3 % CV : 300 μl/puits (lavage à 96 puits) ; <4 % CV : 80 μl/puits (lavage à 384 puits) | |
96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques à fond solide et filtrant (tailles de pores de filtre de 0,45 à 1,2 μm) | |
96 puits : 300 μl/puits, 3 cycles : <30 s ; 384 puits : 100 μl/puits, 3 cycles : <80 s ; 384 puits : 400 μl/puits, 1 cycle : <20 s | |
Laveur pour microplaque | |
1 à 250 | |
10 à 85 %, sans condensation | |
405LSHT | |
Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 384 puits plus rapide | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
100/240 V |
4 ou 10 L (en option) | |
25 à 3 000 μl/puits | |
<2 μl/puits (plaques 96 et 384 puits) ; collecteur à 96 tubes pour 96 puits ; 192 tubes pour 384 puits | |
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes | |
Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg | |
Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules | |
50/60 Hz | |
1 μl | |
14 in | |
10 in | |
17 in | |
Avec commutation de tampon interne - 36 lb ; sans - 30 lb. |