Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaquess 405 LS avec technologie Verify
GREENER_CHOICE
Automatise les fonctions de manipulation des liquides pour de nombreuses applications et est idéale pour l’intégration dans des systèmes automatisés, contrôlés par le logiciel LHC
Marque:  Agilent BioTek 405LSRS-SN
11606.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25044" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17207869
  • 13422.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le laveur BioTek 405 LS est réputé pour être économique et offrant d’excellentes performances et une fiabilité exceptionnelle. Les protocoles de lavage vont du lavage des cellules doux aux flux de travail ELISA vigoureux. Le modèle 405 LS dispose d’une interface utilisateur simple pour la création et l’exécution de protocoles de lavage, de distribution, d’aspiration et de maintenance dans le logiciel intégré complet.
Pour une utilisation sous contrôle informatique, le logiciel Agilent BioTek LHC utilisé avec le modèle 405 LS est disponible en versions standard et est conforme à la norme 21 CFR Partie 11. Le BioStack Agilent BioTek en option est disponible pour l’automatisation de 50 microplaques maximum.
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
<3 % CV : 300 μl/puits (lavage à 96 puits) ; <4 % CV : 80 μl/puits (lavage à 384 puits)
96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques à fond solide et filtrant (tailles de pores de filtre de 0,45 à 1,2 μm)
96 puits : 300 μl/puits, 3 cycles : <30 s ; 384 puits : 100 μl/puits, 3 cycles : <80 s ; 384 puits : 400 μl/puits, 1 cycle : <20 s
Laveur pour microplaque
1 à 250
10 à 85 %, sans condensation
405LSRS
Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits
35,6 cm
25,4 cm
43,2 cm
100/240 V
4 ou 10 L (en option)
25 à 3 000 μl/puits
<2 μl/puits (plaques 96 et 384 puits) ; collecteur à 96 tubes pour 96 puits ; 192 tubes pour 384 puits
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes
Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg
Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules
50/60 Hz
1 μl
14 in
10 in
17 in
Avec commutation de tampon interne - 36 lb ; sans - 30 lb.