Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ISO
Marque:  RETSCH 60.166.000125
300.89 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10620492
  • 407.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inox
65 mm
400mm
Acier inoxydable
125 μm
ISO 3310/1
Agitateur AS 450
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie