Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ISO
Marque: RETSCH 60.166.000032
729.94 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
65mm | |
400mm | |
Acier inoxydable |
32 μm | |
ISO 3310/1 | |
Agitateur AS 450 | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |