Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 x 65 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en millimètres
Marque:  RETSCH 60.167.012500
421.34 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10249071
  • 569.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
65 mm
400mm
Acier inoxydable
12,50mm
ASTM E 11
Agitateur AS 450
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie