Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 400 x 60 mm (dia. x hauteur)
Marque: Linker Industrietechnik™ 554.060.222-073
32.33 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm• Tamis φ 400mm
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inox | |
400mm |
5 mm | |
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 | |
60 mm | |
Acier inoxydable |