Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 400 x 60 mm (dia. x hauteur)
Marque:  Linker Industrietechnik™ 554.060.222-035
Code produit. 11766867
  • 488.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
• Tamis φ 400mm
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
400mm
200 μm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
60 mm