Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 400 x 60 mm (dia. x hauteur)
Marque:  Linker Industrietechnik™ 554.060.222-044
Code produit. 11717736
  • 495.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
• Tamis φ 400mm
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
400mm
425 μm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
60mm
Acier inoxydable
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers