Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 400 x 60 mm (dia. x hauteur)
Marque:  Linker Industrietechnik™ 554.060.222-078
Code produit. 11707696
  • 562.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm
• Tamis φ 400mm
• Inclus avec certificat de conformité à la norme ISO 3310/1, NFX 11-504, ou ASTM E11
Spécification
Spécification
1Each
Tamis
Acier inoxydable
400mm
8mm
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1
60mm