Learn More
Diba Omnifit™ Vanne à 4 voies
Rotary Valves with Omnifit Cap System features a PTFE body and PCTFE rotor that offers excellent chemical resistance.
Marque: Diba Omnifit™ 21939-22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vanne basse pression• Diamètre de passage 1,5mm
• Vanne de distribution
• Vanne de distribution 4 voies
• Passage 2 x 90°
• Inclus avec 3 joints Viton™ et 1 cône PTFE pour tube φ ext. 1,6mm pour chaque voie.
Spécification
4 Way Valve 2 x 90° | |
1.5 mm | |
1 to 4 mm | |
Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F) | |
4 Ports |
0.06 in. | |
0.04 in. to 0.16 in. | |
50 psi, 3.4 bar | |
Valve 4 voies 2 x 90° |