Learn More
Masterflex™ Robinet d’arrêt à 4 voies
Utilisez ces robinets d’arrêt pour de nombreuses applications. Les robinets d’arrêt à 4 voies Cole-Parmer™ sont pourvus d’un corps en PC et d’une tige en PEHD.
Marque: Masterflex™ 30600-04
31.81 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Use these stopcocks for a variety of applications. Cole-Parmer™ 4-way Stopcocks feature a PC body and an HDPE stem.
- Robinet d’arrêt à quatre voies
- Utilisez des robinets d’arrêt avec raccord Luer-Lock mâle ou raccord Luer-Slip mâle
- Poignée pivotante à 360 degrés sur les robinets d’arrêt à quatre voies
Spécification
Robinet d’arrêt | |
Polycarbonate et PEHD | |
Luer, Lock mâle |
PC, HDPE | |
Luer Lock mâle ou Luer Slip mâle A |