Learn More
4-vinylpyridine, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
45.70€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-43-6, 123-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.14 |
Numéro MDL | MFCD00006447 |
Clé InChI | KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine |
CID PubChem | 7502 |
Nom IUPAC | 4-ethenylpyridine |
SMILES | C=CC1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10399073
|
Thermo Scientific Acros
140911000 |
100 mL | Flacon en verre |
45.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326550
|
Thermo Scientific Acros
140912500 |
250 mL | Flacon en verre |
77.90€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10464015
|
Thermo Scientific Acros
140910010 |
1 L | Flacon en verre |
243.00€
1L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
100-43-6, 123-31-9 | |
105.14 | |
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N | |
7502 | |
C=CC1=CC=NC=C1 |
C7H7N | |
MFCD00006447 | |
4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine | |
4-ethenylpyridine |
Spécification
4-Vinylpyridine | |
100-43-6, 123-31-9 | |
100.0 | |
0.9890g/mL | |
48°C | |
94% min. (GC) | |
(C5H4N)CH=Ch2 | |
MFCD00006447 | |
0.989 | |
Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,in diluted acids,slightly soluble in diethyl ether | |
C=CC1=CC=NC=C1 | |
80 to 150ppm hydroquinone | |
7502 | |
105.14 | |
Liquide |
95% | |
94.0 | |
-20°C | |
171°C | |
Authentique | |
C7H7N | |
1.5500 to 1.5520 | |
20, II, 170 | |
4-vinylpyridine, pyridine, 4-ethenyl, pyridine, 4-vinyl, gamma-vinylpyridine, unii-i56g67xm8d, ccris 5240, 4vp, 4-pyridylethylene, 4-vinyl-pyridine, 4-vinyl pyridine | |
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N | |
4-ethenylpyridine | |
105.14 | |
<3 cps (20°C) | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-852-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UU1045000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
- 4-Vinylpyridine, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.