Learn More
4’-(Trifluorométhyl)propiophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11430571
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 711-33-1
Formule moléculaire C10H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 202.176
Numéro MDL MFCD00039231
Clé InChI QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 4-trifluoromethyl propiophenone, 4'-trifluoromethyl propiophenone, 4-trifluoromethylpropiophenone, p-trifluoromethylpropiophenone, 1-propanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-propan-1-one, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1-propanone, ghl.pd_mitscher_leg0.340
CID PubChem 136554
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Point de fusion 35°C to 37°C
Densité 1.973
Point d’ébullition 62°C (2 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1874014
Poids de la formule 202.18
Pourcentage de pureté 97%