Learn More
4-(trifluorométhyl)phénylglyoxal hydraté, Maybridge
Code produit. 10537390
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
CAS 1736-56-7
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H5F3O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
Clé InChI BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-oxo-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]acétaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 202.132
CID PubChem 2783286
Poids de la formule 202.13
Pourcentage de pureté 97%