Learn More
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
30.35€ - 58.80€
Identifiants chimiques
CAS | 2991-42-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4ClF3O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.61 |
Numéro MDL | MFCD00042422 |
Clé InChI | OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl |
CID PubChem | 2777399 |
Nom IUPAC | Chlorure4-(trifluorométhyl) de benzènesulfonyle |
SMILES | FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10387734
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00175EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
30.35€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10586395
|
Thermo Scientific Maybridge
TL00175EB |
25 g | Flacon en verre ambré |
58.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
2991-42-6 | |
244.61 | |
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N | |
2777399 | |
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
C7H4ClF3O2S | |
MFCD00042422 | |
4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl | |
Chlorure4-(trifluorométhyl) de benzènesulfonyle |
Spécification
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride | |
97% | |
CF3OC6H4SO2Cl | |
4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl | |
FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
244.61 | |
244.62 |
2991-42-6 | |
C7H4ClF3O2S | |
MFCD00042422 | |
OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure4-(trifluorométhyl) de benzènesulfonyle | |
2777399 | |
97% |