Learn More
4-(trifluorométhyl)-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
79.50€ - 296.00€
Identifiants chimiques
CAS | 68755-42-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H7F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.16 |
Numéro MDL | MFCD07772121 |
Clé InChI | LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one |
CID PubChem | 21921093 |
Nom IUPAC | 4-(trifluorométhyl)-2,3-dihydroindène-1-one |
SMILES | C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15415398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59165.03 |
1 g |
79.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15425398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59165.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
68755-42-0 | |
200.16 | |
LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N | |
21921093 | |
C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F |
C10H7F3O | |
MFCD07772121 | |
4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one | |
4-(trifluorométhyl)-2,3-dihydroindène-1-one |
Spécification
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone | |
38°C to 42°C | |
>108°C (226°F) | |
MFCD07772121 | |
LJVBFMQEZSEGRL-UHFFFAOYSA-N | |
4-(trifluorométhyl)-2,3-dihydroindène-1-one | |
21921093 | |
97% |
68755-42-0 | |
67°C to 72°C (0.1 mmHg) | |
C10H7F3O | |
4-trifluoromethyl-1-indanone, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-trifluoromethyl-2,3-dihydroinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl indan-1-one, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-1-oxo-4-trifluoromethyl-1h-indene, acmc-1b8x3, 2,3-dihydro-4-trifluoromethyl-1h-inden-1-one | |
C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)C(F)(F)F | |
200.16 | |
200.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche