Learn More
4-(trifluorométhoxy)aniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.50€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 461-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6F3NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.12 |
Numéro MDL | MFCD00041314 |
Clé InChI | XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole |
CID PubChem | 600848 |
Nom IUPAC | 4-(trifluorométhoxy)aniline |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10165650
|
Thermo Scientific Acros
297640025 |
2.5 g | Flacon en verre |
27.50€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10582651
|
Thermo Scientific Acros
297640250 |
25 g | Flacon en verre |
117.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
461-82-5 | |
177.12 | |
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N | |
600848 | |
C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F |
C7H6F3NO | |
MFCD00041314 | |
4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole | |
4-(trifluorométhoxy)aniline |
Spécification
4-(Trifluoromethoxy)aniline | |
461-82-5 | |
100.0 | |
1.3100g/mL | |
80°C | |
98.5% min. (GC) | |
CF3OC6H4NH2 | |
MFCD00041314 | |
4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole | |
C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F | |
177.12 | |
177.12 | |
Liquide |
99+% | |
99.0 | |
Incolore à jaune | |
83.0°C to 85.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C7H6F3NO | |
1.4620 to 1.4640 | |
1.31 | |
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N | |
4-(trifluorométhoxy)aniline | |
600848 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Mortel par contact cutané.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.<b
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-317-5
- 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.