Learn More
4’-(Trifluorométhoxy)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
32.15€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS 85013-98-5
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Numéro MDL MFCD00042404
Clé InChI MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
CID PubChem 522821
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11481648
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13928.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11491648
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13928.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
85013-98-5
204.15
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
522821
CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
C9H7F3O2
MFCD00042404
4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
Spécification
4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
1.278
87°C (188°F)
1.456
5930486
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
522821
98%
85013-98-5
47°C to 49°C (15 mmHg)
C9H7F3O2
MFCD00042404
4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
204.15
204.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 285-066-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante