Learn More
Toluène-4-sulfonate de (4-thien-2-yltétrahydropyran-4-yl)méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
49.90€ - 119.00€
Identifiants chimiques
CAS 921938-87-6
Formule moléculaire C17H20O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 352.463
Numéro MDL MFCD09879933
Clé InChI OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
CID PubChem 24229670
Nom IUPAC (4-thiophène-2-yloxan-4-yl)méthyl4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10462314
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC62244CB
250 mg Flacon en verre ambré
49.90€
250mg
10397494
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC62244DA
1 g Flacon en verre ambré
119.00€
1g
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Toluène-4-sulfonate de (4-thien-2-yltétrahydropyran-4-yl)méthyle, 97 %, Thermo Scientific™