Learn More
[4-(tétrahydropyran-4-yloxy)phényle]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 208.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |