Learn More
[4-(tétrahydropyran-4-yloxy)phényle]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10794014
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 892501-95-0
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.257
Numéro MDL MFCD09064965
Clé InChI VFZJVDCLRTTYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 4-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
CID PubChem 24229523
Nom IUPAC [4-(oxan-4-yloxy)phényl]méthanol
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%