Learn More
4-(tétrahydropyran-4-yloxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10215674
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 215460-40-5
Formule moléculaire C12H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD09064964
Clé InChI SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
CID PubChem 15034751
Nom IUPAC 4-(oxan-4-yloxy)benzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 97%