Learn More
4-Tert-butyldiméthylsiloxy--butanol,1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.70€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 87184-99-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H24O2Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.39 |
Numéro MDL | MFCD04974070 |
Clé InChI | IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol |
CID PubChem | 186403 |
Nom IUPAC | 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-ol |
SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15421498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55285.06 |
5 g |
45.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55285.14 |
25 g |
182.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéLégèrement soluble dans l’eau (2,0 g/l) (25°C). Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
Identifiants chimiques
87184-99-4 | |
204.39 | |
IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N | |
186403 | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO |
C10H24O2Si | |
MFCD04974070 | |
4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol | |
4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-ol |
Spécification
63°C to 66°C (0.3mmHg) | |
87184-99-4 | |
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH | |
105°C (221°F) | |
Slightly Soluble in water.(2.0g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO | |
204.39 | |
204.38 | |
1.439 |
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol | |
C10H24O2Si | |
MFCD04974070 | |
4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol | |
IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N | |
4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-ol | |
186403 | |
97% | |
0.888 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only