Learn More
Acide 4-tert-butylcyclohexène-1-boronique, 97 %
Code produit. 15420038
Click to view available options
Quantité:
250 mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4L’acide -tert-butylcyclohexène-1-boronique est un réactif polyvalent pour le couplage croisé de Souzuki-Miyaura. Utilisé pour protéger les groupes afin d’éliminer les réactions indésirables.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcyclohexene-1-boronic acid
CAS 850567-91-8
Point de fusion 166°C to 170°C
Formule moléculaire C10H19BO2
Numéro MDL MFCD06659856
Quantité 250 mg
Synonyme 4-tert-butyl cyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-t-butylcyclohexen-1-ylboronic acid, 4-tert-butyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-tert-butylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-tert-butylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-tert-butylcyclohex-1-enylboronic acid, acmc-209q0t, 4-t-butyl-cyclohex-1-enyl boronic acid, 4-t-butyl-cyclohexen-1-yl boronic acid
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI QPJWLDFYBBQYSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCC(CC1)C(C)(C)C)(O)O
Nom IUPAC acide (4-tert-butylcyclohexen-1-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 182.07
CID PubChem 44118553
Poids de la formule 182.07
Pourcentage de pureté 97%